Learn More
Ácido 3-yodopropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11337785
Ácido 3-yodopropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337785
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11337785
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02655.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-76-4
Fórmula molecular C3H5IO2
Peso molecular (g/mol) 199.98
Número MDL MFCD00002765
Clave InChI KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8856
Nombre IUPAC ácido 3-yodopropanoico
SMILES OC(=O)CCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodopropionic acid
Punto de fusión 80°C to 83°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1699514
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.98
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10244282 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/10/2022 Catalog NumberL02655.14,L02655.06
Número de lote10218553 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL02655.14,L02655.06
Número de lote10194859 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL02655.14,L02655.06
Número de lote10226746 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL02655.14,L02655.06
Número de lote10235711 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL02655.14,L02655.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 3-yodopropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >