Learn More
3-Yodotiofeno, 96 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific™
Código de producto. 11328526
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10486-61-0
Fórmula molecular C4H3IS
Peso molecular (g/mol) 210.03
Número MDL MFCD00037901
Clave InChI WGKRMQIQXMJVFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 3-iodo, 3-iodothiophene, stab. with copper, 3-lodothiophene, 3-iodo-thiophene, 3-iodanylthiophene, 3-thienyl iodide, thien-3-yl iodide, pubchem16213, acmc-2098dn
PubChem CID 66332
Nombre IUPAC 3-yodotiofeno
SMILES IC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Iodothiophene
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 2.06
Punto de ebullición 77°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.656
Cantidad 1 g
Beilstein 105451
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.04
Porcentaje de pureza 96%