missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Isopropoxi-4-(tri-n-butilestanil)-3-ciclobuteno-1,2-diona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-isopropoxi-4-(tri-n-butilestanil)-3-ciclobuteno-1,2-diona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar
La 3-isopropoxi-4-(tri-n-butilestanil)-3-ciclobuteno-1,2-diona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Poco soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Isopropoxy-4-(tri-n-butylstannyl)-3-cyclobutene-1,2-dione |
CAS | 129034-70-4 |
Fórmula molecular | C19H34O3Sn |
Número MDL | MFCD01319011 |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN2788 |
Sinónimo | 3-isopropoxy-4-tributylstannyl-1,2-cyclobutenedione, 3-isopropoxy-4-tributylstannyl cyclobut-3-ene-1,2-dione, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3-1-methylethoxy-4-tributylstannyl, acmc-20dn4e, 3-isopropoxy-4-tributylstannyl-cyclobut-3-ene-1,2-dione, 3-isopropoxy-4-tributylstannylcyclobut-3-ene-1,2-dione, 3,4-dioxo-2-isopropoxycyclobut-1-en-1-yl tributylstannane, 3-isopropoxy-4-tri-n-butyl-stannyl-3-cyclobutene-1,2-dione, 3-isopropoxy-4-tri-n-butylstannyl-3-cyclobutene-1,2-dione |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in water. |
Clave InChI | AMVLEBHYELFWJT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=C(C(=O)C1=O)OC(C)C |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido