Learn More
Clinisafe™ Recipiente para residuos clínicos de 3 l
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Rojo
Unit Size:
paquete de 20
Description
- Clinisafe™ ofrece una solución sostenible de gestión de residuos clínicos en el mercado, que reduce su huella de carbono y lo ayuda en el camino hacia el cero neto.
- El recipiente Clinisafe™ de 3 litros está diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de desechos clínicos no punzantes. La gama de recipientes de residuos clínicos Clinisafe™ se ha diseñado para contener residuos anatómicos y de laboratorio.
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Eliminación de recipientes NSP usados
- Gran área de llenado
- Función de cierre temporal y final
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 3 L |
| Certificaciones/conformidad | Reglamentos del Reino Unido |
| Color del tapón | Amarillo |
| Color | Gris |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 314 x 630 x 783 mm |
| Cantidad | 20/caja |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de residuos clínicos no punzantes |
| Tipo de producto | Contenedor de residuos |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction