missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromuro de 3-metoxi-5-(trifluorometil)bencilo, 97 %

Código de producto. 15415597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15415597 1 g 1 g
15425597 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15415597

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32821.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 916421-00-6
Fórmula molecular C9H8BrF3O
Peso molecular (g/mol) 269.061
Número MDL MFCD09025414
Clave InChI HUXGOSMQAOCVGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl-3-methoxy-5-trifluoromethyl benzene, 3-methoxy-5-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxy-5-trifluoromethyl-benzene, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl-5-methoxybenze, benzene, 1-bromomethyl-3-methoxy-5-trifluoromethyl
PubChem CID 46737579
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3-metoxi-5-(trifluorometil)benceno
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CBr

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Índice de refracción 1.5041
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.06
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.