Learn More
Ácido 3-metoxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
3-Methoxybenzoic acid is used in the synthesis and characterization of 3-methoxybenzoates of europium (III) and gadolinium (III)1. It was used in conversion of aromatic carboxylic acids into methyl esters and reduction to the corresponding primary alcohols using a sodium borohydride-THF-methanol system
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-metoxibenzoico se utiliza en la síntesis y caracterización de 3-metoxibenzoatos de europio (III) y gadolinio (III)1. Se utilizó en la conversión de ácidos carboxílicos aromáticos en ésteres metílicos y en la reducción a los alcoholes primarios correspondientes utilizando un sistema de borohidruro de sodio-THF-metanol
Solubilidad
Soluble en 95 % de etanol (50 mg/ml), agua (2 mg/ml a 25 °C) y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
El ácido 3-metoxibenzoico se utiliza en la síntesis y caracterización de 3-metoxibenzoatos de europio (III) y gadolinio (III)1. Se utilizó en la conversión de ácidos carboxílicos aromáticos en ésteres metílicos y en la reducción a los alcoholes primarios correspondientes utilizando un sistema de borohidruro de sodio-THF-metanol
Solubilidad
Soluble en 95 % de etanol (50 mg/ml), agua (2 mg/ml a 25 °C) y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Methoxybenzoic acid |
Punto de fusión | 104°C to 108°C |
Punto de ebullición | 170°C to 172°C (10 mmHg) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 508838 |
Información de solubilidad | Soluble in 95% ethanol (50mg/ml),water (2mg/ml at 25°C) and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
Porcentaje de pureza | 99% |