Learn More
Cloruro de 3-metoxibenzoílo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
42.51€ - 574.86€
CAS 1711-05-3
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.592
Número MDL MFCD00000673
Clave InChI RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid
PubChem CID 74374
Nombre IUPAC 3-cloruro de metoxibenzoilo
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11475597
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23571.09
10 g
42.51€
10 g
11485597
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23571.18
50 g
167.84€
50 g
11495597
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23571.30
250 g
574.86€
250 g
Descripción
Descripción
3-Methoxybenzoyl chloride is used in the synthesis of 2-arylbenzofuran-based molecules that act against Alzheimer’s disease, combating symptoms. In addition, it aids in the optimization of dihydropyrrolopyrimidine inhibitors against PI3K (phosphoinositide 3-kinase) resulting in tumor growth inhibition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Reacciona con el agua.
Nota
sensible a la humedad. Almacenénese bajo gas inerte seco. Almacenar lejos de la humedad, bases fuertes y agentes oxidantes. Proteger de la humedad y el agua.
Especificaciones
1711-05-3
170.592
RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
74374
COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
C8H7ClO2
MFCD00000673
m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid
3-cloruro de metoxibenzoilo
Especificaciones
3-Methoxybenzoyl chloride
1.214
92°C (197°F)
1.5586
UN1729
Moisture sensitive
Soluble in chloroform. Reacts with water.
COC1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl
170.592
170.6
1711-05-3
123°C to 125°C (15 mmHg)
C8H7ClO2
MFCD00000673
386659
m-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 3-methoxy, m-methoxybenzoyl chloride, 3-anisoyl chloride, m-anisic acid chloride, 3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, m-methoxy, 3-methoxybenzoic acid chloride, m-anisoylchloride, 3-anisoylchlorid
RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
3-cloruro de metoxibenzoilo
74374
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H227
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido combustible.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CLORURO DE ANISOILO
missing translation for 'einecsNumber' : 216-975-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes