Learn More
Isocianato de 3-(metoxicarbonil)fenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11339485
Isocianato de 3-(metoxicarbonil)fenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339485
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11339485
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18709.03
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41221-47-0
Fórmula molecular C9H7NO3
Peso molecular (g/mol) 177.16
Número MDL MFCD00037077
Clave InChI WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
PubChem CID 2733366
Nombre IUPAC 3-isocianatobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Punto de fusión 35°C to 38°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isocianato de 3-(metoxicarbonil)fenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt