Learn More
3-Metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10783144
3-Metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783144
25 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10783144
Marca: Thermo Scientific Acros 161060250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-19-6
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00002267
Clave InChI ASHGTJPOSUFTGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-methoxyphenol, 3-hydroxyanisole, m-hydroxyanisole, phenol, 3-methoxy, m-guaiacol, resorcinol monomethyl ether, resorcinol methyl ether, 1-hydroxy-3-methoxybenzene, phenol, m-methoxy, 3-methoxy phenol
PubChem CID 9007
ChEBI CHEBI:52678
Nombre IUPAC 3-metoxifenol
SMILES COC1=CC=CC(=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methoxyphenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -17.0°C
Color Marrón a rosa rojizo
Densidad 1.1450g/mL
Punto de ebullición 244.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4OH
Índice de refracción 1.5510 to 1.5530
Cantidad 25 mL
Beilstein 06, 813
Fieser 13,181
Gravedad específica 1.145
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0392477 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number161061000,161065000,161060250,161060050
Número de loteA0394665 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number161061000,161065000,161060250,161060050
Número de loteA0405072 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number161061000,161065000,161060250,161060050
Número de loteA0414017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/11/2022 Catalog Number161061000,161065000,161060250,161060050
Número de loteA0443663 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/06/2022 Catalog Number161061000,161065000,161060250,161060050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >