Learn More
3-Metoxipropionitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Descripción
3-Methoxypropionitrile is used as a component in high power lithium ion batteries. It is used as pharmaceutical intermediates. It acts as a good solvent for plastic polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metoxipropionitrilo se utiliza como componente en baterías de iones de litio de alta potencia. Se usa como intermedio farmacéutico. Actúa como un buen disolvente para polímeros plásticos.
Solubilidad
Soluble en agua. (540 g/l) a 25 °C.
Notas
Sensible a la humedad. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes, los ácidos fuertes y las bases fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El 3-metoxipropionitrilo se utiliza como componente en baterías de iones de litio de alta potencia. Se usa como intermedio farmacéutico. Actúa como un buen disolvente para polímeros plásticos.
Solubilidad
Soluble en agua. (540 g/l) a 25 °C.
Notas
Sensible a la humedad. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes, los ácidos fuertes y las bases fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Methoxypropionitrile |
Punto de fusión | -63°C |
Densidad | 0.938 |
pH | 6.8 |
Punto de ebullición | 164°C to 165°C |
Temperatura de inflamación | 66°C (150°F) |
Olor | Weak |
Índice de refracción | 1.403 |
Cantidad | 500 mL |
Beilstein | 1739284 |