Learn More
3-Metil-1,2-butadieno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448919
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 15448919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10159.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 598-25-4 | C5H8 | 68.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-1,2-butadieno se ha utilizado para estudiar la reacción fotoinducida del 1,1-dimetilaleno con los cianoarenos 1,2,4,5-tetracianobenceno, el 1,4-dicianobenceno y el 1,4-dicianonaftaleno en presencia de metanol como nucleófilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1,2-butadiene
CAS 598-25-4
Punto de fusión -114°C
Densidad 0.694
Punto de ebullición 40°C to 41°C
Temperatura de inflamación −12°C (10°F)
Fórmula molecular C5H8
Fórmula lineal (CH3)2C=C=CH2
Índice de refracción 1.419
Número MDL MFCD00008896
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Beilstein 1697090
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 3-methyl-1,2-butadiene, 1,1-dimethylallene, 1,2-butadiene, 3-methyl, 3,3-dimethylallene, 1,1-dimethylallylene, 2-methyl-2,3-butadiene, acmc-1aqbc, ch2=c=c ch3 2, 3-methyl-1,2-butadiene 1g
Información de solubilidad Soluble in ether,benzene,acetone,ethanol.
Clave InChI PAKGDPSCXSUALC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=C=C
Nombre IUPAC 3-metilbuta-1,2-dieno
Peso molecular (g/mol) 68.12
PubChem CID 11714
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza ≥97%