Learn More
3-Metil-1-butanol, mezcla de isómeros, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373187
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
Código de producto. 11373187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13660.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Methyl-1-butanol is used as an active ingredient in banana oil production and Kovac's reagent. It acts as an antifoaming agent. It serves as an intermediate for the manufacture of corrosion inhibitors, flotation aids, fuel and lubricating oil additives, polyvinyl chloride stabilizers, pharmaceuticals, cosmetics, plasticizers, rubber auxiliaries and paint solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-1-butanol se utiliza como ingrediente activo en la producción de aceite de plátano y del reactivo de Kovac. También actúa como agente antiespumante. Sirve como intermedio en la fabricación de inhibidores de la corrosión, flotadores, aditivos para el combustible y el aceite lubricante, estabilizadores de cloruro de polivinilo, productos farmacéuticos, cosméticos, plastificantes, vulcanizadores del caucho y disolventes de pintura.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, benceno, cloroformo, éter de petróleo, ácido acético glacial, acetona y aceites.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-51-3
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00002934
Clave InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nombre IUPAC 3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-butanol
Nombre de nota mixture of isomers
Punto de fusión -117°C
Densidad 0.809
Punto de ebullición 130°C to 132°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.406
Cantidad 100 mL
Número UN UN1105
Beilstein 1718835
Índice Merck 14,5195
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,benzene,chloroform,petroleum ether,glacial acetic acid,acetone and oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-1-butano
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Methyl-1-butanol