Learn More
3-Metil-1-butino, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460248
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 15460248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53439.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 598-23-2 | C5H8 | 68.119 g/mol
3-Methyl-1-butyne is a terminal alkyne that under goes hydrosilylation reaction using phenylsilane. 3-Methyl-1-butyne is used as an intermediate for pharmaceuticals, in cosmetics and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metil-1-butina es un alqueno terminal que se somete a una reacción de hidrosililación utilizando fenilsilano. La 3-metil-1-butina se utiliza como intermedio para los productos farmacéuticos, en cosméticos y en investigación química.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz y al calor. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-23-2
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.119
Número MDL MFCD00039853
Clave InChI USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-methyl, isopentyne, isopropylacetylene, isopropyl acetylene, 3-methylbutyne, 2-methyl-3-butyne, 3-methyl-but-1-yne, 3-methyl,1-butyne
PubChem CID 69019
ChEBI CHEBI:87379
Nombre IUPAC 3-metilbut-1-ino
SMILES CC(C)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-butyne
Densidad 0.666
Punto de ebullición 30°C
Temperatura de inflamación −30°C (−22°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHC≡CH
Índice de refracción 1.374
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-1-butyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Methylbut-1-yne