Learn More
3-Metil-1-penteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-1-pentene |
| Punto de fusión | -154°C |
| Punto de ebullición | 53°C to 54°C |
| Temperatura de inflamación | −33°C (−27°F) |
| Olor | Petrol-like |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3295 |
| Beilstein | 1719110 |
| Sinónimo | 3-methyl-1-pentene, 1-pentene, 3-methyl, ethene, trimer, 2-vinylbutane, sec-butylethene, 3-methylpentene-1, pentene, 3-methyl, 1-pentene,3-methyl, acmc-1bmfr |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.16 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu