missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Metil-1-penteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7045662
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11362467

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11525.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 760-20-3
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.162
Número MDL MFCD00009339
Clave InChI LDTAOIUHUHHCMU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12969
Nombre IUPAC 3-metilpente-1-eno
SMILES CCC(C)C=C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1-pentene
Punto de fusión -154°C
Punto de ebullición 53°C to 54°C
Temperatura de inflamación −33°C (−27°F)
Olor Petrol-like
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1719110
Sinónimo 3-methyl-1-pentene, 1-pentene, 3-methyl, ethene, trimer, 2-vinylbutane, sec-butylethene, 3-methylpentene-1, pentene, 3-methyl, 1-pentene,3-methyl, acmc-1bmfr
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado