Learn More
3-metil-2-buten-1-ol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.86€ - 230.15€
CAS | 556-82-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H10O |
Peso molecular (g/mol) | 86.13 |
Número MDL | MFCD00002916 |
Clave InChI | ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol |
PubChem CID | 11173 |
ChEBI | CHEBI:16019 |
Nombre IUPAC | 3-metilbut-2-en-1-ol |
SMILES | CC(C)=CCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11403107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16089.14 |
25 g |
31.86€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11413107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16089.22 |
100 g |
68.24€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11423107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16089.36 |
500 g |
230.15€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
3-Methyl-2-buten-1-ol is used as a reagent for protection of carboxylic acids as their 3-methyl-2-buten-1-yl (Prenyl) esters. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 3-metil-2-buten-1-ol se utiliza como reactivo para la protección de los ácidos carboxílicos como sus ésteres de 3-metil-2-buten-1-il (prenil). También se utiliza en perfumería.
Solubilidad
soluble en agua (170 g/l a 20 °C).
Notas
mantenga el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
556-82-1 | |
86.13 | |
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N | |
11173 | |
3-metilbut-2-en-1-ol |
C5H10O | |
MFCD00002916 | |
3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol | |
CHEBI:16019 | |
CC(C)=CCO |
Especificaciones
3-Methyl-2-buten-1-ol | |
0.86 | |
43°C (109°F) | |
1.444 | |
UN1987 | |
3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol | |
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N | |
3-metilbut-2-en-1-ol | |
11173 | |
86.13 |
556-82-1 | |
139°C to 140°C | |
C5H10O | |
MFCD00002916 | |
1633479 | |
Soluble in water (170g/L at 20°C). | |
CC(C)=CCO | |
86.13 | |
CHEBI:16019 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H302-H315-H319-H335
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H314-H317.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:ALCOHOLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 209-141-4
missing translation for 'rtecsNumber' : EM9472500.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes