Learn More
(3-metil-2-furil)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10738635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10738635 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10535554 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
2 options
Código de producto. 10738635
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC55513DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 388072-09-1
Fórmula molecular C6H9NO
Peso molecular (g/mol) 111.144
Número MDL MFCD09811371
Clave InChI CTGIVQJZUKJDNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-furyl methylamine, 2-aminomethyl-3-methylfuran, 2-furanmethanamine,3-methyl, 2-furanmethanamine, 3-methyl, 1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methylfurfurylamine, 3-methylfur-2-yl methylamine
PubChem CID 18187367
Nombre IUPAC (3-metilfuran-2-il)metanamina
SMILES CC1=C(OC=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Methyl-2-furyl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.14
Porcentaje de pureza 97%