Learn More
3-Metil-2-pentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914821
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-61-7
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Clave InChI UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-pentanone, 2-pentanone, 3-methyl, methyl sec-butyl ketone, sec-butyl methyl ketone, methyl 1-methylpropyl ketone, +/--3-methyl-pentan-2-one, methylethylacetone, sec-c4h9coch3, 3-methyl-pentan-2-one, acmc-1alw4
PubChem CID 11262
Nombre IUPAC 3-metilpentano-2-uno
SMILES CCC(C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-pentanone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 118.0°C (758.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 12°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(CH3)COCH3
Índice de refracción 1.4002
Cantidad 1 g
Beilstein 01,693
Gravedad específica 0.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-2-pentanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.