Learn More
3-Metil-2-pirazolin-5-ona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
3-Methyl-2-pyrazolin-5-one is used in the preparation of spirocyclic [indole-3,4'-pyrano[2,3-c]pyrazole] by reacting with isatins and malonitrile in the presence of sodium bromide as electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metil-2-pirazolin-5-ona se utiliza en la preparación de [indol-3,4′-pirano[2,3-c]pirazol] espirocíclico al reaccionar con isatinas y malonitrilo en presencia de bromuro de sodio como electrolito.
Solubilidad
Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
La 3-metil-2-pirazolin-5-ona se utiliza en la preparación de [indol-3,4′-pirano[2,3-c]pirazol] espirocíclico al reaccionar con isatinas y malonitrilo en presencia de bromuro de sodio como electrolito.
Solubilidad
Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-pyrazolin-5-one |
Punto de fusión | 220°C to 224°C |
Cantidad | 10 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.11 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |