Learn More
3-Metil-3-hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
79.30€ - 302.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 597-96-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H16O |
Peso molecular (g/mol) | 116.204 |
Número MDL | MFCD00021839 |
Clave InChI | KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-methyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-pentanol, 3-methyl-hexanol-3, 3-methyl-hexanol-3 german, acmc-20an0r, 4-01-00-01749 beilstein handbook reference |
PubChem CID | 11708 |
Nombre IUPAC | 3-metilhexan-3-ol |
SMILES | CCCC(C)(CC)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11371637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04625.06 |
5 g |
79.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11381637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04625.14 |
25 g |
302.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
597-96-6 | |
116.204 | |
KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N | |
11708 | |
CCCC(C)(CC)O |
C7H16O | |
MFCD00021839 | |
3-methyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-pentanol, 3-methyl-hexanol-3, 3-methyl-hexanol-3 german, acmc-20an0r, 4-01-00-01749 beilstein handbook reference | |
3-metilhexan-3-ol |
Especificaciones
3-Methyl-3-hexanol | |
0.823 | |
45°C (113°F) | |
1.4235 | |
UN1987 | |
3-methyl-3-hexanol, 3-hexanol, 3-methyl, 2-ethyl-2-pentanol, 3-methyl-hexanol-3, 3-methyl-hexanol-3 german, acmc-20an0r, 4-01-00-01749 beilstein handbook reference | |
CCCC(C)(CC)O | |
116.204 | |
116.2 |
597-96-6 | |
143°C | |
C7H16O | |
MFCD00021839 | |
1719032 | |
KYWJZCSJMOILIZ-UHFFFAOYSA-N | |
3-metilhexan-3-ol | |
11708 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H302
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P270-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P330-P370+P378q-P501c
H226-H302.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:ALCOHOLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 209-910-4
missing translation for 'rtecsNumber' : MP0950000.
missing translation for 'tsca' : Sí
RUO – Research Use Only