Learn More
3-Metil-3-metoxibutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10083220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10083220 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10006043 1 L Frasco de vidrio 1 litro
2 options
Código de producto. 10083220
Marca: Thermo Scientific Acros 259752500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56539-66-3 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56539-66-3
Número MDL MFCD00044771
Clave InChI MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389
PubChem CID 62118
Nombre IUPAC 3-metoxi-3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)(CCO)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-3-methoxybutanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9260g/mL
Punto de ebullición 174.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14O2
Fórmula lineal (CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4260 to 1.4280
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 0.926
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Peso molecular (g/mol) 118.17
Viscosidad 7.35 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methyl-3-methoxybutanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2