Learn More
ácido 3-metil-4-isoxazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10433963
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
CAS 17153-20-7
Fórmula molecular C5H5NO3
Peso molecular (g/mol) 127.099
Clave InChI YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
Nombre IUPAC ácido 3-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=NOC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 97%