Learn More
3-Metil-4-nitroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-4-nitroaniline |
| Punto de fusión | 133°C to 137°C |
| Olor | Characteristic |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2660 |
| Beilstein | 2209112 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
| Porcentaje de pureza | 99% |