Learn More
N-óxido de 3-metil-4-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10700771
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
1074-98-2
C6H6N2O3
154.13
MFCD00014626
SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 3-methyl-4-nitropyridine-1-oxide, 3-methyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline 1-oxide, 4-nitro-3-picoline-n-oxide, pyridine, 3-methyl-4-nitro-, 1-oxide
70633
3-metil-4-nitro-1-oxidopiridin-1-io
CC1=C(C=C[N+](=C1)[O-])[N+](=O)[O-]
1074-98-2
C6H6N2O3
154.13
MFCD00014626
SSOURMYKACOBIV-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-4-nitropyridine n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridine-n-oxide, 3-methyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 3-methyl-4-nitropyridine-1-oxide, 3-methyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 4-nitro-3-picoline 1-oxide, 4-nitro-3-picoline-n-oxide, pyridine, 3-methyl-4-nitro-, 1-oxide
70633
3-metil-4-nitro-1-oxidopiridin-1-io
CC1=C(C=C[N+](=C1)[O-])[N+](=O)[O-]
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-4-nitropyridine N-oxide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 135°C to 139°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas cristalinas o polvo