Learn More
3-Metilamino-1,2-propanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323296
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40137-22-2
Fórmula molecular C4H11NO2
Peso molecular (g/mol) 105.137
Número MDL MFCD00082732
Clave InChI WOMTYMDHLQTCHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylamino-1,2-propanediol, 3-methylamino propane-1,2-diol, 1,2-propanediol, 3-methylamino, acmc-209jb1, ksc495i3p, 3-methylamino-1,2-propandiol, n-methylamino-2,3-propanediol, 3-methylamino-propan-1,2-diol, 3-methylamino-propane-1,2-diol
PubChem CID 2734122
Nombre IUPAC 3-(metilamino)propano-1,2-diol
SMILES CNCC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylamino-1,2-propanediol
Densidad 1.093
Punto de ebullición 239°C to 241°C
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Índice de refracción 1.4745
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 1733341
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 99%