Learn More
3-Methylbenzenethiol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10280060
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
108-40-7
C7H8S
124.20
MFCD00004843
WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
7930
3-methylbenzene-1-thiol
CC1=CC=CC(S)=C1
108-40-7
C7H8S
124.20
MFCD00004843
WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
7930
3-methylbenzene-1-thiol
CC1=CC=CC(S)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzenethiol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Colorless to Yellow
Densidad 1.0440g/mL
Punto de ebullición 77.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3C6H4SH
Índice de refracción 1.5742 to 1.5772
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,9478
Gravedad específica 1.044
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Toluenethiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.