Learn More
3-Metilbutiraldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-160795 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10114370
Marca: Thermo Scientific Acros 163971000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 590-86-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-86-3
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00007014
Clave InChI YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isovaleraldehyde, 3-methylbutyraldehyde, isopentaldehyde, isovaleral, isovalerylaldehyde, isoamylaldehyde, butanal, 3-methyl, isopentanal, beta-methylbutanal, isovaleric aldehyde
PubChem CID 11552
ChEBI CHEBI:16638
Nombre IUPAC 3-metilbutanal
SMILES CC(C)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbutyraldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -28.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7960g/mL
Punto de ebullición 90.0°C
Temperatura de inflamación −5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CHO
Índice de refracción 1.3870 to 1.3890
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 684
Índice Merck 15, 5275
Gravedad específica 0.796
Información de solubilidad Solubility in water: 18.9g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 0.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylbutyraldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.