Learn More
Ácido 3-morfolinobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10016202
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
CAS 215309-00-5
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.229
Número MDL MFCD06659078
Clave InChI VSKFQESEPGOWBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-morpholinobenzoic acid, 3-4-morpholinyl benzoic acid, 3-morpholin-4-yl-benzoic acid, 3-morpholin-4-yl benzoic acid, 3-morpholinobenzoicacid, benzoic acid, 3-4-morpholinyl, 4-3-carboxyphenyl morpholine, pubchem19534, 3-4-morpholino benzoic acid
PubChem CID 2795549
Nombre IUPAC ácido 3-morfolin-4-ilbenzoico
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Morpholinobenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 97%