Learn More
3-Nitro-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
234.00€ - 638.00€
CAS | 26621-44-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H3N3O2 |
Peso molecular (g/mol) | 113.08 |
Número MDL | MFCD00159621,MFCD00238787 |
Clave InChI | MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole |
PubChem CID | 123419 |
Nombre IUPAC | 5-nitro-1H-pirazol |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=NN1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15284884
|
Thermo Scientific Acros
451680050 |
5 g | Frasco de vidrio |
234.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15294884
|
Thermo Scientific Acros
451680250 |
25 g | Frasco de vidrio |
638.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
26621-44-3 | |
113.08 | |
MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N | |
123419 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=NN1 |
C3H3N3O2 | |
MFCD00159621,MFCD00238787 | |
3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole | |
5-nitro-1H-pirazol |
Especificaciones
3-Nitro-1H-pyrazole | |
173.0°C to 175.0°C | |
C3H3N3O2 | |
3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole | |
[O-][N+](=O)C1=CC=NN1 | |
113.08 | |
113.08 |
26621-44-3 | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00159621,MFCD00238787 | |
MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N | |
5-nitro-1H-pirazol | |
123419 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 5-Nitro-1H-pyrazole
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.