Learn More
3-nitro-L-tirosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
3-Nitro-L-tyrosine is used as an indicator of the formation of peroxynitrite by NO-dependent oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-nitro-L-tirosina se utiliza como indicador de la formación de peroxinitrita por daño oxidativo dependiente de NO.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible), ácido 1N clorhídrico (50 mg/ml), solución acuosa ácida, etanol, DMSO, DMF y PBS (pH 7,2) (∼∼2 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
La 3-nitro-L-tirosina se utiliza como indicador de la formación de peroxinitrita por daño oxidativo dependiente de NO.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible), ácido 1N clorhídrico (50 mg/ml), solución acuosa ácida, etanol, DMSO, DMF y PBS (pH 7,2) (∼∼2 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Nitro-L-tyrosine |
Punto de fusión | ∼230°C (decomposition) |
Beilstein | 2813157 |
Información de solubilidad | Soluble in water (partly miscible),1N hydrochloric acid (50mg/ml),acidic aqueous solution ,ethanol,DMSO,DMF and PBS (pH 7.2) (∽2mg/ml). |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.19 |
Porcentaje de pureza | 98% |