Learn More
Ácido 3-nitrobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Nitrobenzeneboronic acid |
Punto de fusión | ∼285°C (decomposition) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2938638 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.93 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 3-nitrobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido