Learn More
Ácido 3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
5 Kg
500 g
10745051 500 g 500 g
10014623 100 g 100 g
13428338 5 kg 5 Kg
3 options
Código de producto. 10745051
Marca: Thermo Scientific Acros 128455000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-92-6 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-92-6
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00007251
Clave InChI AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
PubChem CID 8497
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrobenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 139.0°C to 143.0°C
Color Verde a amarillo
Temperatura de inflamación 190°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal O2NC6H4CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 09,376
Fieser 13,231
Índice Merck 14,6589
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (25°C). Other solubilities: 1g/3mL alcohol - 1g/2mL methanol, 1g/4mL ether - 1g/2.5mL acetone, 1g/18mL chloroform, slightly soluble in benzene and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo