Learn More
3-Nitrofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418196
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11418196
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15312.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 554-84-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
3-Nitrophenol is used as indicator in 0.3% Soln in 50% alcohol ph: 6.8 Colorless, 8.6 Yellow. It is used in the synthesis of RAGE inhibitors via the etherification of phenols. Also used in the synthesis of kinase inhibitors against epidermal growth factor receptor T790M mutation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-nitrofenol se utiliza como indicador en solución al 0,3 % en pH alcohólico al 50 %: 6,8 incoloro, 8,6 amarillo. Se utiliza en la síntesis de los inhibidores del RAGE (receptor para productos finales de glicación avanzada) a través de la eterificación de fenoles. También se utiliza en la síntesis de inhibidores de quinasa frente a la mutación T790M del receptor del factor de crecimiento epidérmico.
Solubilidad
Soluble en agua (30 mg/ml), éter, alcohol, acetona y etanol (700 mg/ml).
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente. Evitar el contacto con materiales oxidantes. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de sustancias incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-84-7
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00007240
Clave InChI RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
Nombre IUPAC 3-nitrofenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Nitrophenol
Punto de fusión 93°C to 98°C
Densidad 1.49
Punto de ebullición 194°C (70 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN1663
Beilstein 1907946
Índice Merck 14,6619
Información de solubilidad Soluble in water (30mg/ml),ether,alcohol,acetone,and ethanol (700mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: m-Nitrophenol