Learn More
3-Octanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
3-Octanone was used to study the effect of TiO2 photo catalyst on the rate and the ratio of products generated in photo catalytic oxidation of 3-octanone. It is used as a flavor and fragrance ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-octanona se utilizó para estudiar el efecto del fotocatalizador TiO2 sobre la tasa y la proporción de los productos generados en la oxidación fotocatalítica de la 3-octanona. Se utiliza como ingrediente para dar sabor y fragancia.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
La 3-octanona se utilizó para estudiar el efecto del fotocatalizador TiO2 sobre la tasa y la proporción de los productos generados en la oxidación fotocatalítica de la 3-octanona. Se utiliza como ingrediente para dar sabor y fragancia.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente herméticamente sellado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Octanone |
Punto de fusión | -23°C |
Punto de ebullición | 167°C to 168°C |
Temperatura de inflamación | 51°C (123°F) |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1224 |
Beilstein | 1700021 |
Índice Merck | 14,6084 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.22 |
Porcentaje de pureza | 98% |