Learn More
3-Pentanol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342346
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11342346
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06065.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 584-02-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Pentanol is widely used as a flavoring agent. It is biogenic oxygenated volatile organic compound (BOVOC) and is used as a reagent in the synthesis of pure bromopentanes for infrared standards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-pentanol se utiliza, principalmente, como saborizante. Se trata de un compuesto orgánico volátil, oxigenado y biogénico (BOVOC), que se utiliza como reactivo en la síntesis de bromopentanos puros para establecer estándares infrarrojos.
Solubilidad
Soluble en acetona, benceno, etanol y éter dietílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-02-1
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00004574
Clave InChI AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentanol, diethyl carbinol, sec-pentanol, pentanol-3, 3-pentyl alcohol, 3-hydroxypentane, unii-x4elc182i5, 1-ethyl-1-propanol, c2h5 2choh, isoamyl alcohol primary/secondary
PubChem CID 11428
ChEBI CHEBI:77519
Nombre IUPAC pentan-3-ol
SMILES CCC(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentanol
Punto de fusión -8°C
Punto de ebullición 114°C to 115°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN1105
Beilstein 1730964
Índice Merck 14,7120
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Pentanol