Learn More
3-Pentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Descripción
3-Pentanone is mainly used as a solvent in paint and a precursor to vitamin E. It is used as a reagent to synthesize ethyl 2-cyano-3,3-diethylacrylate by Knoevenagel condensation. It also shows anticonvulsant effect in several types of mouse seizure models. It serves as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-pentanona se utiliza principalmente como disolvente en la pintura y precursor de la vitamina E. Se utiliza como reactivo para sintetizar 2-ciano-3,3-dietilacrilato de etilo por condensación de Knoevenagel. También muestra un efecto anticonvulsivo en varios tipos de modelos de convulsiones de ratón. Sirve como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter y teracloruro de carbono. Ligeramente miscible con etanol y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes de reducción y bases fuertes.
La 3-pentanona se utiliza principalmente como disolvente en la pintura y precursor de la vitamina E. Se utiliza como reactivo para sintetizar 2-ciano-3,3-dietilacrilato de etilo por condensación de Knoevenagel. También muestra un efecto anticonvulsivo en varios tipos de modelos de convulsiones de ratón. Sirve como intermediario en la fabricación de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter y teracloruro de carbono. Ligeramente miscible con etanol y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes de reducción y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Pentanone |
Punto de fusión | -39°C |
Densidad | 0.812 |
Punto de ebullición | 102°C to 103°C |
Temperatura de inflamación | 7°C (45°F) |
Olor | Acetone-like |
Índice de refracción | 1.392 |
Cantidad | 100 mL |
Número UN | UN1156 |
Beilstein | 635749 |