Learn More
3-fenoxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418107
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11418107
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17495.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3586-12-7 | C12H11NO | 185.23 g/mol
3-Phenoxyaniline was used in the preparation of 4-phenoxyaniline-3?-bromopropionamide. It is also used in the design, synthesis and evaluation of potential inhibitors of HIV gp120-CD4 interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-fenoxianilina se utilizó en la preparación de 4-fenoxianilina-3′-bromopropionamida. También se utiliza en el diseño, la síntesis y la evaluación de posibles inhibidores de las interacciones entre la gp120 y los CD4 del VIH.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3586-12-7
Número MDL MFCD00041891
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxyaniline
Punto de fusión 35°C to 37°C
Densidad 1.1583
Punto de ebullición 329°C to 330°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C6H10O3
Índice de refracción 1.1583
Cantidad 5 g
Sinónimo neopentylene carbonate, 2,2-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-diox-2-one, acmc-1adx1, 3-nitro-5-chlorobenzenesulfonamide, 5,5-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-dioxane-2-one, 5,5-dimethyl-2-oxo-1,3-dioxane, 1,3-dioxan-2-one,5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-1,3 dioxan-2-one
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI JRFXQKZEGILCCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(COC(=O)OC1)C
Nombre IUPAC 5,5-dimetil-1,3-dioxan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 130.14
PubChem CID 137984
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
Porcentaje de pureza 98%