Learn More
Clorhidrato de 3-fenoxibencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10694775
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10694775 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10546534 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
2 options
Código de producto. 10694775
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC57163DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 376637-85-3
Fórmula molecular C13H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 235.711
Número MDL MFCD07781045
Clave InChI WMFHUUKYIUOHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenoxybenzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hydrochloride, 3-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine hcl, 3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxybenzyl amine hydrochloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 3-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-3-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17749849
Nombre IUPAC (3-fenoxifenil)metanamina;clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxybenzylamine hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.71
Porcentaje de pureza 97%