Learn More
Ácido 3-fenilcinolina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10798815
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS 10604-21-4
Fórmula molecular C15H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 250.257
Número MDL MFCD00219795
Clave InChI UGJHDXUWDLKCDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cinnolinecarboxylicacid, 3-phenyl, maybridge1_004872, 3-phenyl-cinnoline-4-carboxylic acid
PubChem CID 5709072
Nombre IUPAC ácido 3-fenilcinolina-4-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3N=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenylcinnoline-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.26
Porcentaje de pureza 97%