Learn More
3-Picolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477876
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
Código de producto. 11477876
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14012.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93.129 g/mol
3-Picoline is used as a precursor in pharmaceuticals and agricultural industries. It acts as a precursor to 3-cyanopyridine, niacin, vitamin-B. It is an antidote for organophosphate poisoning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-picolina se utiliza como precursor en las industrias farmacéutica y agrícola. Actúa como precursor de la 3-cianopiridina, niacina y vitamina B. Es un antídoto contra la intoxicación por organofosfato.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, acetona y tetracloruro de carbono.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-99-6
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.129
Número MDL MFCD00006402
Clave InChI ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
PubChem CID 7970
ChEBI CHEBI:39922
Nombre IUPAC 3-metilpiridina
SMILES CC1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Picoline
Punto de fusión -18°C
Densidad 0.955
Punto de ebullición 143°C to 144°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Índice de refracción 1.5055
Cantidad 100 mL
Número UN UN2313
Beilstein 1366
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7401
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,acetone,carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Methylpyridine