Learn More
Ácido 3-piridazinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926771
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2164-61-6
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.1
Clave InChI RUUOPSRRIKJHNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridazinecarboxylic acid, 3-carboxypyridazine, 3-pyridazine carboxylic acid, pubchem22109, pyridazine carboxylic acid, ksc202q0p, pyridazine-3-carboxylic acid, 3-carboxypyridazine; 3-pyridazinecarboxylic acid;
PubChem CID 269369
Nombre IUPAC ácido piridazina-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=NN=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridazinecarboxylic acid
Punto de fusión 190.8°C to 194.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridazine-3-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.