Learn More
3-Pirrolina, téc. 85 % (resto de pirrolidina), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302019
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11302019
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26072.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-96-6 | C4H7N | 69.107 g/mol
3-Pyrroline is suitable to the core-level binding energies of simple unsaturated organic molecules bonded to the Si(001) surface by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It is used in the synthesis of renin inhibitors and vasodilators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-pirrolina es adecuada para las energías de unión a nivel central de moléculas orgánicas insaturadas simples que se adhieren a la superficie Si(001) mediante espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS). Se utiliza en la síntesis de vasodilatadores e inhibidores de renina.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a – 20 °C y alejado de agentes oxidantes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-96-6
Fórmula molecular C4H7N
Peso molecular (g/mol) 69.107
Número MDL MFCD00005213
Clave InChI JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66059
ChEBI CHEBI:20198
Nombre IUPAC 2,5-dihidro-1H-pirrol
SMILES C1C=CCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrroline
Densidad 0.902
Punto de ebullición 90°C to 91°C
Temperatura de inflamación −18°C (0°F)
Olor Unpleasant
Notas del porcentaje del ensayo (resto de pirrolidina)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Beilstein 103173
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,8017
Sinónimo 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether. Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.11
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico