Learn More
Fisherbrand™ Protectores de radiación beta de 3 caras
Este protector de radiación Cleaver Scientific de 3 caras proporciona protección contra la radiación beta.
Marca:  Fisherbrand™ CSR-S3
Código de producto. 12367187
  • 528.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Beta – Parte frontal de 3 caras 46 x 50 cm, laterales 30 x 50 cm
  • Se suministra en tamaños pequeños, medianos y grandes y con una base curva de 15 cm de profundidad para su uso con bandejas de seguridad o una base plana de 30 x 30 cm para protección debajo de la mesa de trabajo
  • Protector de radiación Cleaver Scientific para la protección contra la radiación beta, protector, 3 caras, dimensiones de 500 x 460 x 300 mm (alt. x anch. x prof.)
Especificaciones
Especificaciones
30 cm
Mampara protectora de radiación beta
46 cm
50 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Protectores de radiación beta de 3 caras > Fondo: 30cm