Learn More
Masterflex™ Tubos de 3 tapones PharMed™ BPT
Código de producto. 11735778
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,89 mm
1,3 mm
1,52 mm
2,29 mm
2,79 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. 11735778
Marca: Masterflex™ 9571448
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles. Los tubos PharMed BPT de 3 tapones Saint Gobain Performance Plastics™ son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona y son ideales para la fermentación, la separación, la purificación, así como para los sistemas de control y el control de procesos.
  • Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
  • Baja espalación de partículas
  • Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
  • Sistemas de recolección celular y procesado de medios
  • Fabricación de vacunas
  • Líneas de proceso de biorreactores
  • Producción, filtración y fermentación
  • Llenado aséptico
  • Transferencia de fluido sensible a la cizalla
Especificaciones
Código de color Morado/blanco
Diámetro interior (métrico) 2,79 mm
Material PharMed BPT
Longitud global (métrico) 381 mm
Para utilizar con Para sistema de bombeo ISMATEC
Para utilizar con (aplicación) Para prácticamente cualquier aplicación de bombeo
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 12/pack
Color Amarillo translúcido
Presión máxima 22 psi
Max. Operating Temperature (Metric) De - 50 a 74 °C