Learn More
Masterflex™ Tubos de 3 tapones PharMed™ BPT
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,89 mm
1,3 mm
1,52 mm
2,29 mm
2,79 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Descripción
- Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
- Baja espalación de partículas
- Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
- Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
- Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
- Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
- Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
- Sistemas de recolección celular y procesado de medios
- Fabricación de vacunas
- Líneas de proceso de biorreactores
- Producción, filtración y fermentación
- Llenado aséptico
- Transferencia de fluido sensible a la cizalla
Especificaciones
Especificaciones
| Código de color | Naranja/naranja |
| Diámetro interior (métrico) | 0,89 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Longitud global (métrico) | 381 mm |
| Para utilizar con | Para sistema de bombeo ISMATEC |
| Para utilizar con (aplicación) | Para prácticamente cualquier aplicación de bombeo |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 12/pack |
| Color | Amarillo translúcido |
| Presión máxima | 22 psi |
| Mostrar más |