Learn More
Masterflex™ 3-Stop Tubing, PharMed Ismaprene
Ideal for pharmaceutical, medical, and foodstuff applications.
Marca: Masterflex™ 95714-34
Detalles adicionales : Peso : 0.04536kg
Descripción
- Recomendados para cultivos celulares y de tejidos.
- Ideales para filtración de producción, fermentación y líneas de proceso de biorreactor.
- Vida útil muy larga.
- No tóxicos y no hemolíticos.
- Resistentes a la luz normal y a la radiación UV.
- Adecuados para productos médicos y alimenticios.
- Baja espalación de partículas.
- Se pueden esterilizar en autoclave repetidas veces.
- Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP.
- Cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF.
Especificaciones
FDA 21 CFR 177.2600, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51) | |
Sí | |
PharMed Ismaprene | |
− 60 °C | |
Ácidos: Bueno, soluciones alcalinas: Bueno, disolventes: No rec., presión: No rec., vacío: Excelente, medio viscoso: Bueno, medio estéril: Excelente | |
Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 141 °C (250 °F). Esterilización por gas con óxido de etileno. Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad. Advertencia: Utilice la versión de tubo especial (tapones soldados) al esterilizar en autoclave los tubos de 2 o 3 tapones codificados por colores. | |
de 135 °C |
Amarillo-amarillo | |
D.I. 1,42 mm | |
400 mm | |
12/paq. | |
D.I. 1,42 mm | |
Beige |