Learn More
3-(terc-Butil)-1-metil-1H-pirazol-ácido carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15229796 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
15229796 5 g 5 g
15239796 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 15229796
Marca: Thermo Scientific Acros 452620050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 175277-11-9 | C9H14N2O2 | 182.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175277-11-9
Fórmula molecular C9H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 182.22
Clave InChI SFSXXMXHJOSBAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 3-t-butyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008671, acmc-1bzn5, butylmethylpyrazolecarboxylicacid
PubChem CID 720529
Nombre IUPAC ácido 5-terc-butil-2-metilpirazol-3-carboxílico
SMILES CC(C)(C)C1=NN(C(=C1)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-carboxylic acid
Punto de fusión 151.0°C to 154.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-carboxylic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.