Learn More
Ácido 3-tiofenocarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10047252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10047252 1 g Frasco de vidrio 1 g
10563211 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10047252
Marca: Thermo Scientific Acros 243110010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-13-1 | C5H4O2S | 128.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-13-1
Fórmula molecular C5H4O2S
Peso molecular (g/mol) 128.15
Número MDL MFCD00005467
Clave InChI YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
PubChem CID 6918
Nombre IUPAC ácido tiofeno-3-carboxílico
SMILES C1=CSC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Thiophenecarboxylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137°C to 139°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 18, 292
Fieser 01,1012
Índice Merck 15, 9430
Información de solubilidad Solubility in water: 4.3g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Thiophenecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.