Learn More
3-(Trifluorometil)anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11488436
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
98-16-8
C7H6F3N
161.127
MFCD00007797
VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethyl aniline, 3-aminobenzotrifluoride, m-aminobenzotrifluoride, 3-aminotrifluorotoluene, benzenamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzenamine, m-abtf, m-trifluoromethylaniline, m-amino trifluorotoluene, m-trifluoromethyl aniline
7375
3-(trifluorometil)anilina
C1=CC(=CC(=C1)N)C(F)(F)F
98-16-8
C7H6F3N
161.127
MFCD00007797
VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
3-trifluoromethyl aniline, 3-aminobenzotrifluoride, m-aminobenzotrifluoride, 3-aminotrifluorotoluene, benzenamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzenamine, m-abtf, m-trifluoromethylaniline, m-amino trifluorotoluene, m-trifluoromethyl aniline
7375
3-(trifluorometil)anilina
C1=CC(=CC(=C1)N)C(F)(F)F
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. [5 g/l (20 °C)]
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 1.295
Punto de ebullición 187°C to 189°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.48
Cantidad 500 g
Número UN UN2948
Beilstein 387672
Información de solubilidad Soluble in water. [5g/L (20°C)]
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.13
Porcentaje de pureza 99%