Learn More
Cloruro de [3-(trifluorometilo)fenil]metanosulfonilo, 90 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanesulfonyl chloride |
| % mín. CAS | 90.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.65 |
| Porcentaje de pureza | 90% |